Key Documents
678848
Sigma-Aldrich
2-Aminomethyl-1,4-benzodioxane
97%
Synonyme(s) :
(2,3-Dihydrobenzo-1,4-Dioxin-2-yl)methylamine, 1,4-Benzodioxane-2-methylamine, 2,3-Dihydro-1,4-benzodioxin-2-methanamine
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C9H11NO2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
165.19
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
97%
Indice de réfraction
n20/D 1.5594
Point d'ébullition
105-110 °C/3 mmHg
Densité
1.1679 g/mL at 25 °C
Chaîne SMILES 
NCC1COc2ccccc2O1
InChI
1S/C9H11NO2/c10-5-7-6-11-8-3-1-2-4-9(8)12-7/h1-4,7H,5-6,10H2
Clé InChI
JHNURUNMNRSGRO-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
CorrosionExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter