Principaux documents
674885
Sigma-Aldrich
4-Methyl-2-(methylthio)pyrimidine
97%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C6H8N2S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
140.21
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Niveau de qualité
Pureté
97%
Indice de réfraction
n20/D 1.572
Densité
1.007 g/mL at 25 °C
Groupe fonctionnel
thioether
Chaîne SMILES 
CSc1nccc(C)n1
InChI
1S/C6H8N2S/c1-5-3-4-7-6(8-5)9-2/h3-4H,1-2H3
Clé InChI
UCERVHYBSTYCQS-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
CorrosionExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
219.9 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
104.4 °C - closed cup