Key Documents
666556
Sigma-Aldrich
2-Bromopyridine-5-boronic acid
≥95%
Synonyme(s) :
2-Bromopyridine-5-boronic acid
About This Item
Formule linéaire :
Br(C5H3N)B(OH)2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
201.81
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Niveau de qualité
Pureté
≥95%
Forme
solid
Pf
161-166 °C
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
OB(O)c1ccc(Br)nc1
InChI
1S/C5H5BBrNO2/c7-5-2-1-4(3-8-5)6(9)10/h1-3,9-10H
Clé InChI
BCYWDUVHAPHGIP-UHFFFAOYSA-N
Description générale
May contain varying amounts of anhydride
Application
Reactant involved in:
  • Iterative cross-coupling reactions for synthesis of non-cytotoxic terpyridines
  • The Garlanding approach for synthesis of phenyl-pyridyl scaffolds
  • Cyanation for synthesis of aromatic nitriles
  • Suzuki-Miyaura cross-coupling with dihalopyridines and dihalobipyridines
  • Petasis boronic Mannich reaction
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable