Key Documents
665509
Sigma-Aldrich
4-(Trifluoromethyl)piperidine hydrochloride
97%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C6H10F3N · HCl
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
189.61
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
97%
Forme
solid
Pf
155-159 °C
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
Cl.FC(F)(F)C1CCNCC1
InChI
1S/C6H10F3N.ClH/c7-6(8,9)5-1-3-10-4-2-5;/h5,10H,1-4H2;1H
Clé InChI
KMUKXPQVPQUCDB-UHFFFAOYSA-N
Application
Reactnat for:
  • C,N-cross coupling reactions
  • Synthesis of dopamine D3 receptor antagonists
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3