Principaux documents
663506
Sigma-Aldrich
Erythromycin-(N-methyl-13C,d3)
99 atom % 13C, 98 atom % D, 98% (CP)
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
13CC36D3H64NO13
Poids moléculaire :
737.94
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352005
ID de substance PubChem :
Pureté isotopique
99 atom % 13C
98 atom % D
Essai
98% (CP)
Forme
solid
Poids mol.
737.87 by atom % calculation
Technique(s)
mass spectrometry (MS): suitable
Pf
133-135 °C
Changement de masse
M+4
Chaîne SMILES 
[2H][13C]([2H])([2H])N(C)[C@H]1C[C@@H](C)O[C@@H](O[C@@H]2[C@@H](C)[C@H](O[C@H]3C[C@@](C)(OC)[C@@H](O)[C@H](C)O3)[C@@H](C)C(=O)O[C@H](CC)[C@@](C)(O)[C@H](O)[C@@H](C)C(=O)[C@H](C)C[C@@]2(C)O)[C@@H]1O
InChI
1S/C37H67NO13/c1-14-25-37(10,45)30(41)20(4)27(39)18(2)16-35(8,44)32(51-34-28(40)24(38(11)12)15-19(3)47-34)21(5)29(22(6)33(43)49-25)50-26-17-36(9,46-13)31(42)23(7)48-26/h18-26,28-32,34,40-42,44-45H,14-17H2,1-13H3/t18-,19-,20+,21+,22-,23+,24+,25-,26+,28-,29+,30-,31+,32-,34+,35-,36-,37-/m1/s1/i11+1D3
Clé InChI
ULGZDMOVFRHVEP-ZZKXWFBHSA-N
Catégories apparentées
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Les clients ont également consulté
Slide 1 of 2
1 of 2
Kaleb J Duelge et al.
Journal of chromatography. B, Analytical technologies in the biomedical and life sciences, 1053, 81-86 (2017-04-18)
Antibiotics are used in ethanol production to discourage the growth of bacteria that would result in lower ethanol content and a lower quality product. A survey conducted by the FDA (FY 2010 Nationwide Survey of Distillers Grains for Antibiotic Residues