Documents
663301
Sigma-Aldrich
Triméthylaluminium
packaged for use in deposition systems
Synonyme(s) :
Aluminium triméthyl, TMA
About This Item
Formule linéaire :
(CH3)3Al
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
72.09
Numéro Beilstein :
3587197
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.23
Pression de vapeur
69.3 mmHg ( 60 °C)
Niveau de qualité
Description
heat of vaporization: ~41.9 kJ/mol (Dimer)
Forme
liquid
Pertinence de la réaction
core: aluminum
Point d'ébullition
125-126 °C (lit.)
127 °C/760 mmHg
20 °C/8 mmHg
56 °C/50 mmHg
Pf
15 °C (lit.)
Densité
0.752 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
C[Al](C)C
InChI
1S/3CH3.Al/h3*1H3;
Clé InChI
JLTRXTDYQLMHGR-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Le triméthylaluminium est principalement utilisé dans la production industrielle de polyéthylène et d'autres polymères de synthèse, où il intervient comme co-catalyseur dans la réaction de polymérisation. Il sert aussi de précurseur dans la production de composés inorganiques à base d'aluminium, notamment l'alumine et diverses zéolites.
Application
Le triméthylaluminium peut être utilisé comme :
  • précurseur de dépôt chimique en phase vapeur pour fabriquer des solides à base de points quantiques de PbSe destinés à des dispositifs optoélectroniques.
  • précurseur d'alumine pour la synthèse à la flamme de nanofibres d'alumine.
  • réactif pour synthétiser efficacement des allènes.
Pictogrammes
FlameCorrosion
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Dam. 1 - Pyr. Liq. 1 - Skin Corr. 1B - Water-react 1
Risques supp
Code de la classe de stockage
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
No data available
Point d'éclair (°C)
No data available
Équipement de protection individuelle
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Les clients ont également consulté
Formation of alumina nanofibers in carbon-containing coflow laminar diffusion flames
Bing Guo, et al.
Journal of Aerosol Science, 40, 379-384 (2009)
Highly efficient synthesis of allenes from trimethylaluminum reagent and propargyl acetates mediated by a palladium catalyst
Qing-Han Li, et al.
European Journal of Organic Chemistry, 2014, 7916-7923 (2014)
Mahtab Farzin et al.
Pathology, 47(4), 302-307 (2015-05-06)
BRCA1-associated protein 1 (BAP1) is a tumour suppressor gene frequently inactivated in mesothelioma, rarely also in association with germline mutation. BAP1 mutations have been associated with improved prognosis and distinct clinicopathological features. We sought to determine the clinicopathological significance of
Patricia A Mote et al.
Breast cancer research and treatment, 151(2), 309-318 (2015-04-29)
Progesterone receptor (PR) function, while essential in normal human breast, is also implicated in breast cancer risk. The two progesterone receptors, PRA and PRB, are co-expressed at equivalent levels in normal breast, but early in carcinogenesis normal levels of PRA:PRB
Diego Iglesias-Gato et al.
Molecular cancer, 14, 8-8 (2015-01-28)
Ubiquitination is a highly dynamic and reversible process with a central role in cell homeostasis. Deregulation of several deubiquitinating enzymes has been linked to tumor development but their specific role in prostate cancer progression remains unexplored. RNAi screening was used
Articles
Atomic layer deposition (ALD) showcases innovation in novel structure synthesis, area-selective deposition, low-temperature deposition, and more.
Atomic layer deposition (ALD) showcases innovation in novel structure synthesis, area-selective deposition, low-temperature deposition, and more.
Atomic layer deposition (ALD) showcases innovation in novel structure synthesis, area-selective deposition, low-temperature deposition, and more.
Atomic layer deposition (ALD) showcases innovation in novel structure synthesis, area-selective deposition, low-temperature deposition, and more.
Afficher tout