662747
3-Bromo-2-butanone
97%
About This Item
Produits recommandés
Pureté
97%
Indice de réfraction
n20/D 1.460
Densité
1.416 g/mL at 25 °C
Chaîne SMILES
CC(Br)C(C)=O
InChI
1S/C4H7BrO/c1-3(5)4(2)6/h3H,1-2H3
Clé InChI
BNBOUFHCTIFWHN-UHFFFAOYSA-N
Application
- N
- -(4,5-Dimethyl-1H-imidazol-2-yl)acetamide by reacting with N-acetylguanidine under acidic conditions.
- Oxazole derivatives by silver triflate catalyzed cyclization reaction with various amides.
- 2-bromo-5,6-dimethyl[1,3]oxazolo[3,2-b][1,2,4]triazole by treating with 3,5-dibromo-1,2,4-triazole in the presence DBU.
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
123.8 °F
Point d'éclair (°C)
51 °C
Équipement de protection individuelle
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter