Principaux documents
655716
Sigma-Aldrich
Palmitoyl-13C16 coenzyme A lithium salt
99 atom % 13C, 95% (CP)
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
13C16C21H66N7O17P3S · xLi+
Poids moléculaire :
1021.83 (free acid basis)
Code UNSPSC :
12352005
Pureté isotopique
99 atom % 13C
Essai
95% (CP)
Forme
solid
Changement de masse
M+16
Température de stockage
−20°C
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Autres remarques
Molecular weight and empirical formula based on free acid.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable