Merck
650331
Cyclopentylacetylene
90%
Synonyme(s) :
1-Ethynylcyclopentane, Ethynylcyclopentane
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
A propos de cet article
Formule empirique (notation de Hill) :
C7H10
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
94.15
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
MDL number:
Assay:
90%
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
Quality Segment
assay
90%
refractive index
n20/D 1.432 (lit.)
density
0.812 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
C#CC1CCCC1
InChI
1S/C7H10/c1-2-7-5-3-4-6-7/h1,7H,3-6H2
InChI key
TXVJSWLZYQMWPC-UHFFFAOYSA-N
pictograms
FlameExclamation mark
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 2
Classe de stockage
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
34.0 °F
flash_point_c
1.1 °C
ppe