Key Documents
647446
Sigma-Aldrich
(S)-(−)-2-Aminomethyl-1-ethylpyrrolidine
96%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C7H16N2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
128.22
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352005
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
96%
Activité optique
[α]/D −109.0 to −95.0°, c = 1 in methanol
Indice de réfraction
n20/D 1.4670 (lit.)
Point d'ébullition
50-52 °C (lit.)
Densité
0.919 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
CCN1CCC[C@H]1CN
InChI
1S/C7H16N2/c1-2-9-5-3-4-7(9)6-8/h7H,2-6,8H2,1H3/t7-/m0/s1
Clé InChI
UNRBEYYLYRXYCG-ZETCQYMHSA-N
Pictogrammes
FlameExclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
135.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
57.2 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves