Principaux documents
644676
Sigma-Aldrich
5-Methylisoxazole-3-carboxylic acid
Synonyme(s) :
3-Carboxy-5-methylisoxazole, 5-Methyl-3-isoxazolecarboxylic acid
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C5H5NO3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
127.10
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Forme
solid
Niveau de qualité
Pf
106-110 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
carboxylic acid
Chaîne SMILES 
Cc1cc(no1)C(O)=O
InChI
1S/C5H5NO3/c1-3-2-4(5(7)8)6-9-3/h2H,1H3,(H,7,8)
Clé InChI
BNMPIJWVMVNSRD-UHFFFAOYSA-N
Application
Reactant for:
  • Click/aza-Michael or Click/oligomeric alkyl carbodiimide esterification reactions
  • Preparation of aminopyrazole amide derivatives as Raf kinase inhibitors in melanoma cells
  • Preparation of trifluoromethoxyphenyl(thiazolyl)pyrroles and other heterocycle-bearing polyfunctionalized pyrroles via chain heterocyclization
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable