Documents
643513
Sigma-Aldrich
2-Amino-5-chloro-3-methylbenzoic acid
97%
About This Item
Formule linéaire :
H2NC6H2(Cl)(CH3)CO2H
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
185.61
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352106
eCl@ss :
32160406
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Niveau de qualité
Pureté
97%
Forme
solid
Capacité de réaction
reaction type: solution phase peptide synthesis
Pf
239-243 °C (lit.)
Application(s)
peptide synthesis
Chaîne SMILES 
Cc1cc(Cl)cc(c1N)C(O)=O
InChI
1S/C8H8ClNO2/c1-4-2-5(9)3-6(7(4)10)8(11)12/h2-3H,10H2,1H3,(H,11,12)
Clé InChI
KOPXCQUAFDWYOE-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves