642436
2-Hydrazinobenzothiazole
97%
Synonyme(s) :
Benzothiazol-2-yl-hydrazine
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Essai
97%
Forme
solid
Pf
198-202 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
hydrazine
Chaîne SMILES
NNc1nc2ccccc2s1
InChI
1S/C7H7N3S/c8-10-7-9-5-3-1-2-4-6(5)11-7/h1-4H,8H2,(H,9,10)
Clé InChI
JYSUYJCLUODSLN-UHFFFAOYSA-N
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves