Key Documents
641618
Sigma-Aldrich
6-Quinolineboronic acid pinacol ester
97%
Synonyme(s) :
6-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)quinoline, 6-Quinolylboronic acid pinacol ester
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C15H18BNO2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
255.12
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
97%
Forme
solid
Pf
62-66 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
CC1(C)OB(OC1(C)C)c2ccc3ncccc3c2
InChI
1S/C15H18BNO2/c1-14(2)15(3,4)19-16(18-14)12-7-8-13-11(10-12)6-5-9-17-13/h5-10H,1-4H3
Clé InChI
VMFALDWCEQUFSX-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Articles
Suzuki-Miyaura cross-coupling reaction is extensively used in organic chemistry, polymer science, and pharmaceutical industries.
Suzuki-Miyaura cross-coupling reaction is extensively used in organic chemistry, polymer science, and pharmaceutical industries.
Suzuki-Miyaura cross-coupling reaction is extensively used in organic chemistry, polymer science, and pharmaceutical industries.
Suzuki-Miyaura cross-coupling reaction is extensively used in organic chemistry, polymer science, and pharmaceutical industries.