64133
1-Butyl-3-methylimidazolium bromide
dry, ≥98.5% (HPLC)
Synonyme(s) :
BMIMBr
About This Item
Produits recommandés
Pureté
≥98.5% (HPLC)
Forme
solid
Impuretés
≤500 ppm water
Chaîne SMILES
[Br-].CCCCn1cc[n+](C)c1
InChI
1S/C8H15N2.BrH/c1-3-4-5-10-7-6-9(2)8-10;/h6-8H,3-5H2,1-2H3;1H/q+1;/p-1
Clé InChI
KYCQOKLOSUBEJK-UHFFFAOYSA-M
Catégories apparentées
Description générale
Application
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable