Principaux documents
63879
Sigma-Aldrich
Mercurisorb
Synonyme(s) :
Mercury disposal kit
About This Item
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
Nomenclature NACRES :
NA.23
Application
Rapid absorber for safe disposal of mercury
Conditionnement
Emergency kit with 100 g Mercurisorb incl. disposable gloves, minishovel and brush, disposable pipettes in a compact plastic case.
Informations légales
Mercurisorb is a trademark of Carl Roth GmbH & Co.
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Ox. Sol. 2 - Repr. 1B - Skin Corr. 1A
Code de la classe de stockage
5.1B - Oxidizing hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges