615889
L-Phenylalanine-3,3-d2
98 atom % D
Synonyme(s) :
L-Phenylalanine-β,β-d2
About This Item
Produits recommandés
Pureté isotopique
98 atom % D
Forme
solid
Activité optique
[α]25/D -33.0°, c = 1 in H2O
Pf
270-275 °C (dec.) (lit.)
Changement de masse
M+2
Chaîne SMILES
[H][C@@](N)(C(O)=O)C([2H])([2H])c1ccccc1
InChI
1S/C9H11NO2/c10-8(9(11)12)6-7-4-2-1-3-5-7/h1-5,8H,6,10H2,(H,11,12)/t8-/m0/s1/i6D2
Clé InChI
COLNVLDHVKWLRT-RAEURDQOSA-N
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable