Principaux documents
615471
Sigma-Aldrich
Glyceryl tri(palmitate-16,16,16-d3)
99 atom % D
Synonyme(s) :
Glyceryl tri(hexadecanoate-16,16,16-d3), Tripalmitin-d9 (trimethyl-d9)
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C51D9H89O6
Poids moléculaire :
816.38
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352108
ID de substance PubChem :
Pureté isotopique
99 atom % D
Forme
solid
Pf
64-66 °C (lit.)
Changement de masse
M+9
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
[2H]C([2H])([2H])CCCCCCCCCCCCCCC(=O)OCC(COC(=O)CCCCCCCCCCCCCCC([2H])([2H])[2H])OC(=O)CCCCCCCCCCCCCCC([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C51H98O6/c1-4-7-10-13-16-19-22-25-28-31-34-37-40-43-49(52)55-46-48(57-51(54)45-42-39-36-33-30-27-24-21-18-15-12-9-6-3)47-56-50(53)44-41-38-35-32-29-26-23-20-17-14-11-8-5-2/h48H,4-47H2,1-3H3/i1D3,2D3,3D3
Clé InChI
PVNIQBQSYATKKL-GQALSZNTSA-N
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable