614823
1,3-Dibromopropane-d6
98 atom % D
About This Item
Formule linéaire :
BrCD2CD2CD2Br
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
207.92
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352101
ID de substance PubChem :
Produits recommandés
Pureté isotopique
98 atom % D
Essai
99% (CP)
pb
167 °C (lit.)
Pf
-34 °C (lit.)
Densité
2.047 g/mL at 25 °C
Changement de masse
M+6
Chaîne SMILES
[2H]C([2H])(Br)C([2H])([2H])C([2H])([2H])Br
InChI
1S/C3H6Br2/c4-2-1-3-5/h1-3H2/i1D2,2D2,3D2
Clé InChI
VEFLKXRACNJHOV-NMFSSPJFSA-N
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
132.8 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
56 °C - closed cup