60895
Gum rosin
natural resin
Synonyme(s) :
Colophony, Rosin, gum
Forme
solid
Indice d'acide
150‑170
Solubilité
chloroform: 0.1 g/mL, clear, slightly yellow to deep yellow
InChI
1S/C20H30O2/c1-13(2)14-6-8-16-15(12-14)7-9-17-19(16,3)10-5-11-20(17,4)18(21)22/h7,12-13,16-17H,5-6,8-11H2,1-4H3,(H,21,22)/t16-,17+,19+,20+/m0/s1
Clé InChI
RSWGJHLUYNHPMX-ONCXSQPRSA-N
Description générale
Application
- for the preparation of testosome patches
- to study its influence on the physical stability of concentrated oil in water emulsions
- for the preparation of rosin nanoparticles containing hydrocortisone (HC)
Remarque sur l'analyse
Produit(s) apparenté(s)
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
370.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
188 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves