Principaux documents
597481
Sigma-Aldrich
3,5-Diphenylpyrazole
97%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C15H12N2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
220.27
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Essai
97%
Forme
solid
Pf
199-203 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
phenyl
Chaîne SMILES 
c1ccc(cc1)-c2cc([nH]n2)-c3ccccc3
InChI
1S/C15H12N2/c1-3-7-12(8-4-1)14-11-15(17-16-14)13-9-5-2-6-10-13/h1-11H,(H,16,17)
Clé InChI
JXHKUYQCEJILEI-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
CorrosionExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 4 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Les clients ont également consulté
Slide 1 of 1