Accéder au contenu
596604
Aniline-13C6 hydrochloride
99 atom % 13C
Synonyme(s) :
Benzenamine-1,2,3,4,5,6-13C6, hydrochloride
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
A propos de cet article
Formule linéaire :
13C6H5NH2·HCl
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
135.54
UNSPSC Code:
12352005
PubChem Substance ID:
MDL number:
Isotopic purity:
99 atom % 13C
Assay:
99% (CP)
Mass shift:
M+6
isotopic purity
99 atom % 13C
assay
99% (CP)
mass shift
M+6
storage temp.
2-8°C
SMILES string
Cl.N[13c]1[13cH][13cH][13cH][13cH][13cH]1
InChI
1S/C6H7N.ClH/c7-6-4-2-1-3-5-6;/h1-5H,7H2;1H/i1+1,2+1,3+1,4+1,5+1,6+1;
InChI key
MMCPOSDMTGQNKG-BVNCJLROSA-N
Packaging
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact
Stable Isotopes Customer Service.
Mot-clé
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Muta. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 1
Classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Que se passe-t-il ?
WGK 3
Point d'éclair (°F)
381.2 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
194 °C - closed cup