Key Documents
595128
Sigma-Aldrich
1,8-Diazabicyclo[5.4.0]undec-7-ene, polymer-bound
100-200 mesh, extent of labeling: 1.5-2.5 mmol/g loading, 1 % cross-linked with divinylbenzene
Synonyme(s) :
1,8-Diazabicyclo[5.4.0]undec-7-ene on Polystyrene, DBU on PS
About This Item
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352128
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Forme
solid
Réticulation
1 % cross-linked with divinylbenzene
Capacité de réaction
reaction type: solution phase peptide synthesis
Pertinence de la réaction
reactivity: proton reactive
Ampleur du marquage
1.5-2.5 mmol/g loading
Taille des particules
100-200 mesh
Application
Polymer-supported base
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Tamura, Y.
Synthetic Communications, 24, 2907-2907 (1994)