Key Documents
590789
Sigma-Aldrich
2,4,5-Trichlorophenol-3,6-d2
98 atom % D
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C6HD2Cl3O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
199.46
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352116
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.12
Pureté isotopique
98 atom % D
Niveau de qualité
Pureté
99% (CP)
Point d'ébullition
248 °C/740 mmHg (lit.)
Pf
67-69 °C (lit.)
Changement de masse
M+2
Chaîne SMILES 
[2H]c1c(O)c(Cl)c([2H])c(Cl)c1Cl
InChI
1S/C6H3Cl3O/c7-3-1-5(9)6(10)2-4(3)8/h1-2,10H/i1D,2D
Clé InChI
LHJGJYXLEPZJPM-QDNHWIQGSA-N
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogrammes
Exclamation markEnvironment
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
271.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
133 °C - closed cup