Key Documents
588334
Sigma-Aldrich
1-Bromohexane-13C6
99 atom % 13C
Synonyme(s) :
Hexyl bromide-13C6
About This Item
Formule linéaire :
13CH3(13CH2)413CH2Br
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
171.03
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352101
ID de substance PubChem :
Pureté isotopique
99 atom % 13C
Point d'ébullition
154-158 °C (lit.)
Pf
-85 °C (lit.)
Densité
1.218 g/mL at 25 °C
Changement de masse
M+6
Chaîne SMILES 
[13CH3][13CH2][13CH2][13CH2][13CH2][13CH2]Br
InChI
1S/C6H13Br/c1-2-3-4-5-6-7/h2-6H2,1H3/i1+1,2+1,3+1,4+1,5+1,6+1
Clé InChI
MNDIARAMWBIKFW-IDEBNGHGSA-N
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogrammes
FlameExclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
134.6 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
57 °C - closed cup