A propos de cet article
Formule linéaire :
Boc-NHCD2CO2H
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
177.19
NACRES:
NA.12
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352209
MDL number:
Isotopic purity:
98 atom % D
Mass shift:
M+2
Form:
solid
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aiderisotopic purity
98 atom % D
form
solid
technique(s)
bio NMR: suitable
mp
86-89 °C (lit.)
application(s)
peptide synthesis
functional group
Boc
mass shift
M+2
SMILES string
[2H]C([2H])(NC(=O)OC(C)(C)C)C(O)=O
InChI
1S/C7H13NO4/c1-7(2,3)12-6(11)8-4-5(9)10/h4H2,1-3H3,(H,8,11)(H,9,10)/i4D2
InChI key
VRPJIFMKZZEXLR-APZFVMQVSA-N
Packaging
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact
Stable Isotopes Customer Service.
Stable Isotopes Customer Service.
Classe de stockage
11 - Combustible Solids
Que se passe-t-il ?
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
EPI (équipement de protection individuelle)