586951
Formamide-13C,15N
98 atom % 15N, 99 atom % 13C, 99% (CP)
About This Item
Produits recommandés
Pureté isotopique
99 atom % 13C
98 atom % 15N
Niveau de qualité
Pureté
99% (CP)
Point d'ébullition
210 °C (lit.)
Pf
2-3 °C (lit.)
Densité
1.183 g/mL at 25 °C
Changement de masse
M+2
Chaîne SMILES
[15NH2][13CH]=O
InChI
1S/CH3NO/c2-1-3/h1H,(H2,2,3)/i1+1,2+1
Clé InChI
ZHNUHDYFZUAESO-ZDOIIHCHSA-N
Catégories apparentées
Conditionnement
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Carc. 2 - Repr. 1B - STOT RE 2 Oral
Organes cibles
Blood
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
302.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
150 °C - closed cup