Key Documents
586307
Sigma-Aldrich
Ethylamine-15N
98 atom % 15N
About This Item
Formule linéaire :
CH3CH215NH2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
46.08
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352116
ID de substance PubChem :
Pureté isotopique
98 atom % 15N
Point d'ébullition
16.6 °C (lit.)
Changement de masse
M+1
Chaîne SMILES 
CC[15NH2]
InChI
1S/C2H7N/c1-2-3/h2-3H2,1H3/i3+1
Clé InChI
QUSNBJAOOMFDIB-LBPDFUHNSA-N
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogrammes
FlameGas cylinderExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Irrit. 2 - Flam. Gas 1A - Press. Gas Liquefied gas - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
2A - Gases
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
1.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
-17 °C - closed cup