Key Documents
586145
Sigma-Aldrich
5-Acetyl-2-amino-4-methylthiazole
97%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C6H8N2OS
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
156.21
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
97%
Forme
solid
Pf
268-272 °C (dec.) (lit.)
Chaîne SMILES 
CC(=O)c1sc(N)nc1C
InChI
1S/C6H8N2OS/c1-3-5(4(2)9)10-6(7)8-3/h1-2H3,(H2,7,8)
Clé InChI
PKUKCASRNJIQNU-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable