Principaux documents
58565
Sigma-Aldrich
Isobutyllithium solution
technical, ~16% in heptane (~1.7 M)
Synonyme(s) :
Lithium 2-methyl-1-propanide
About This Item
Formule linéaire :
(CH3)2CHCH2Li
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
64.06
Beilstein:
4450775
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Qualité
technical
Concentration
~16% in heptane (~1.7 M)
Densité
0.69 g/mL at 20 °C
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
[Li]CC(C)C
InChI
1S/C4H9.Li/c1-4(2)3;/h4H,1H2,2-3H3;
Clé InChI
YZLMQRULZXAMEC-UHFFFAOYSA-N
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1A - STOT SE 3 - Water-react 1
Organes cibles
Respiratory system
Risques supp
Code de la classe de stockage
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
24.8 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
-4.0 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter