573515
Germanium(II) chloride dioxane complex (1:1)
Synonyme(s) :
Dioxanedichlorogermylene, Germanium dichloride-dioxane
About This Item
Produits recommandés
Forme
solid
Pertinence de la réaction
reagent type: catalyst
core: germanium
Concentration
25.3-35.8% (silver nitrate titration)
Chaîne SMILES
Cl[Ge]Cl.C1COCCO1
InChI
1S/C4H8O2.Cl2Ge/c1-2-6-4-3-5-1;1-3-2/h1-4H2;
Clé InChI
NYMJLNHIEKAQSD-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
- To synthesize Germanium oxide nanoparticles.
- To prepare a heterocyclic germylene complex that can be used as an atomic layer deposition precursor to fabricate germanium thin films.
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Inhalation - Carc. 2 - Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges