Documents
57151
Sigma-Aldrich
Indium(III) sulfate
anhydrous, ≥98.0% (T)
Synonyme(s) :
Diindium trisulfate, Indium sulfate, Indium sulfate (In2 (SO4 )3)
About This Item
Formule linéaire :
In2(SO4)3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
517.82
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352302
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.23
Niveau de qualité
Pureté
≥98.0% (T)
Forme
powder
Pertinence de la réaction
reagent type: catalyst
core: indium
Chaîne SMILES 
[In+3].[In+3].[O-]S([O-])(=O)=O.[O-]S([O-])(=O)=O.[O-]S([O-])(=O)=O
InChI
1S/2In.3H2O4S/c;;3*1-5(2,3)4/h;;3*(H2,1,2,3,4)/q2*+3;;;/p-6
Clé InChI
XGCKLPDYTQRDTR-UHFFFAOYSA-H
Application
  • Multifunctional alginate–sulfonate–silica sphere-shaped adsorbent particles for the recovery of Indium (III) from secondary resources: Discusses the use of indium(III) sulfate in the study of adsorption capacities for indium recovery (J Roosen, S Mullens, K Binnemans, 2017, ACS Publications).
  • Effect of the deposition conditions on the anion resin exchange precipitation of indium (III) hydroxide: This study uses indium(III) sulfate to investigate the precipitation of indium hydroxide via anion resin exchange (N Evsevskaya et al., 2020, ACS Publications).
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Les clients ont également consulté
Slide 1 of 1