Principaux documents
571466
Sigma-Aldrich
4-(2-Hydroxyethyl)-2,2-dimethyl-1,3-dioxolane
89%
Synonyme(s) :
2,2-dimethyl-1,3-dioxolane-4-ethanol
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C7H14O3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
146.18
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Niveau de qualité
Pureté
89%
Indice de réfraction
n20/D 1.4400 (lit.)
Point d'ébullition
199-200 °C (lit.)
Densité
1.031 g/mL at 25 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
ether
hydroxyl
ketal
Chaîne SMILES 
CC1(C)OCC(CCO)O1
InChI
1S/C7H14O3/c1-7(2)9-5-6(10-7)3-4-8/h6,8H,3-5H2,1-2H3
Clé InChI
YYEZYENJAMOWHW-UHFFFAOYSA-N
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
150.8 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
66 °C - closed cup