Key Documents
569631
Sigma-Aldrich
4-(2,5-Dimethoxyphenyl)butyric acid
95%
Synonyme(s) :
4-(2,5-Dimethoxyphenyl)butanoic acid
About This Item
Formule linéaire :
(CH3O)2C6H3(CH2)3CO2H
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
224.25
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Niveau de qualité
Pureté
95%
Forme
solid
Pf
67-71 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
COc1ccc(OC)c(CCCC(O)=O)c1
InChI
1S/C12H16O4/c1-15-10-6-7-11(16-2)9(8-10)4-3-5-12(13)14/h6-8H,3-5H2,1-2H3,(H,13,14)
Clé InChI
KDKKXQVDSWSPEE-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable