Merck
565415
Diethyl allylphosphonate
98%
Synonyme(s) :
2-Propenyl-phosphonic acid diethyl ester
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
A propos de cet article
Formule linéaire :
CH2=CHCH2P(O)(OC2H5)2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
178.17
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352108
MDL number:
Assay:
98%
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
Quality Segment
assay
98%
reaction suitability
reaction type: C-C Bond Formation
refractive index
n20/D 1.4340 (lit.)
bp
46 °C/0.35 mmHg (lit.)
bulk density
1.022 g/mL
functional group
phosphonate
SMILES string
CCOP(=O)(CC=C)OCC
InChI
1S/C7H15O3P/c1-4-7-11(8,9-5-2)10-6-3/h4H,1,5-7H2,2-3H3
InChI key
YPJHXRAHMUKXAE-UHFFFAOYSA-N
Application
Reactant for:
  • Copolymerization of phosphonated allyl monomers and maleic anhydride
  • Enantioselective synthesis of solamin type mono-THF acetogenins
  • RCM reaction yielding oxaphospholene and oxaphosphinene heterocycles
  • Synthesis of spongistatin 2 using Wittig coupling
  • Stereoselective synthesis of pentacyclic furanosteroids
  • Preparation of protected polyhydroxylated β -amino acid constitutents of microsclerodermins
Pictogrammes
Exclamation mark
Mot-clé
Warning
Codes de danger
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Classe de stockage
10 - Combustible liquids
Que se passe-t-il ?
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
EPI (équipement de protection individuelle)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter