562327
3,3-Dimethyl-2,4-pentanedione
97%
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Pureté
97%
Indice de réfraction
n20/D 1.4290 (lit.)
Point d'ébullition
25-26 °C/2 mmHg (lit.)
Densité
0.978 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
CC(=O)C(C)(C)C(C)=O
InChI
1S/C7H12O2/c1-5(8)7(3,4)6(2)9/h1-4H3
Clé InChI
SWGDHTSWHSSMLE-UHFFFAOYSA-N
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
165.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
73.9 °C - closed cup