Principaux documents
560472
Sigma-Aldrich
2-(4-Morpholino)ethyl isothiocyanate
96%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C7H12N2OS
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
172.25
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Niveau de qualité
Pureté
96%
Indice de réfraction
n20/D 1.5380 (lit.)
Point d'ébullition
163 °C/10 mmHg (lit.)
Densité
1.129 g/mL at 25 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
amine
ether
isothiocyanate
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
S=C=NCCN1CCOCC1
InChI
1S/C7H12N2OS/c11-7-8-1-2-9-3-5-10-6-4-9/h1-6H2
Clé InChI
SDNSCXCXVQHBGH-UHFFFAOYSA-N
Application
2-(4-Morpholino)ethyl isothiocyanate may be used to synthesize (R,S)-(2-morpholin-4-yl-ethyl)-thiocarbamic acid O-(5-[1,2] dithiolan-3-yl pentyl) ester hydrochloride.
Pictogrammes
Health hazardCorrosionExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
230.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
110 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Claude Guillonneau et al.
European journal of medicinal chemistry, 38(1), 1-11 (2003-02-21)
Molecules containing a dithiolane moiety are widely investigated due to their antioxidant properties. The archetypal representative of this class of compounds is lipoic acid and indeed the lipoic acid-dihydrolipoic acid couple is part of the antioxidant defence system of the