Key Documents
559318
Sigma-Aldrich
1-(2-Bromoethyl)naphthalene
97%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C12H11Br
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
235.12
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
97%
Indice de réfraction
n20/D 1.638 (lit.)
Point d'ébullition
237-238 °C/760 mmHg (lit.)
Densité
1.646 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
BrCCc1cccc2ccccc12
InChI
1S/C12H11Br/c13-9-8-11-6-3-5-10-4-1-2-7-12(10)11/h1-7H,8-9H2
Clé InChI
GPHCPUFIWQJZOI-UHFFFAOYSA-N
Description générale
1-(2-Bromoethyl)naphthalene can be obtained from the reaction between 1-(2-hydroxyethyl)naphthalene and phosphorus tribromide.
Application
1-(2-Bromoethyl)naphthalene may be used to synthesize 2-iodo-1-[2-(1-naphthyl)ethyl]-1H-benzimidazole.
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
230.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
110 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Access to aromatic ring-fused benzimidazoles using photochemical substitutions of the benzimidazol-2-yl radical.
O'Connell JM, et al.
Synthesis, 44(12), 3371-3377 (2012)
Potentially carcinogenic cyclopenta [a] phenanthrenes. Part IV. Synthesis of 17-ketones by the Stobbe condensation.
Coombs MM, et al.
J. Chem. Soc. Sect. C, 9, 1266-1271 (1970)