Principaux documents
554693
Sigma-Aldrich
(2-Hydroxyethyl)urea
95%
About This Item
Formule linéaire :
HOCH2CH2NHC(O)NH2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
104.11
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Niveau de qualité
Essai
95%
Forme
solid
Pf
164-169 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
amine
hydroxyl
Chaîne SMILES 
NC(=O)NCCO
InChI
1S/C3H8N2O2/c4-3(7)5-1-2-6/h6H,1-2H2,(H3,4,5,7)
Clé InChI
CLAHOZSYMRNIPY-UHFFFAOYSA-N
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable