Principaux documents
553875
Sigma-Aldrich
2,5-Difluorobenzenesulfonamide
97%
About This Item
Formule linéaire :
C6H3F2SO2NH2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
193.17
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Niveau de qualité
Pureté
97%
Forme
solid
Pf
135-139 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
fluoro
Chaîne SMILES 
NS(=O)(=O)c1cc(F)ccc1F
InChI
1S/C6H5F2NO2S/c7-4-1-2-5(8)6(3-4)12(9,10)11/h1-3H,(H2,9,10,11)
Clé InChI
OLMFEUWXDKZGOO-UHFFFAOYSA-N
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
L B Dugad et al.
Biochemistry, 28(9), 3955-3960 (1989-05-02)
Fluorine NMR has been used to examine complexes formed by 2-fluoro-, 3-fluoro-, and 2,5-difluorobenzenesulfonamide and human carbonic anhydrases I and II. The results show that all three inhibitors form complexes with both isozymes that have 2:1 inhibitor/enzyme stoichiometry. The fluorine