Merck
545007
Tantalum
powder, 99.99% trace metals basis
Synonyme(s) :
Ta
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
A propos de cet article
Formule linéaire :
Ta
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
180.95
NACRES:
NA.23
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12141741
MDL number:
eCl@ss:
38180601
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
vapor pressure
<0.01 mmHg ( 537.2 °C)
Quality Segment
assay
99.99% trace metals basis
form
powder
autoignition temp.
572 °F
reaction suitability
core: tantalum
resistivity
13.5 μΩ-cm, 20°C
bp
5425 °C (lit.)
mp
2996 °C (lit.)
density
16.69 g/cm3 (lit.)
application(s)
metallization
SMILES string
[Ta]
InChI
1S/Ta
InChI key
GUVRBAGPIYLISA-UHFFFAOYSA-N
Application
Tantalum powder, a semiconducting material, is used as a photocatalyst and shows high efficiency in the solar splitting of water. Its biocompatibility makes it useful in the development of medical devices and implants.
Pictogrammes
Flame
Mot-clé
Danger
Codes de danger
Hazard Classifications
Flam. Sol. 1
Classe de stockage
4.1B - Flammable solid hazardous materials
Que se passe-t-il ?
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable