544914
IR-775 chloride
Dye content ~90 %
Synonyme(s) :
2-[2-[2-Chloro-3-[2-(1,3-dihydro-1,3,3-trimethyl-2H-indol-2-ylidene)-ethylidene]-1-cyclohexen-1-yl]-ethenyl]-1,3,3-trimethyl-3H-indolium chloride
About This Item
Produits recommandés
Forme
solid
Composition
Dye content, ~90%
Pf
208-215 °C (lit.)
λmax
775 nm
Chaîne SMILES
[Cl-].CN1c2ccccc2C(C)(C)\C1=C\C=C3/CCCC(\C=C\C4=[N+](C)c5ccccc5C4(C)C)=C3Cl
InChI
1S/C32H36ClN2.ClH/c1-31(2)24-14-7-9-16-26(24)34(5)28(31)20-18-22-12-11-13-23(30(22)33)19-21-29-32(3,4)25-15-8-10-17-27(25)35(29)6;/h7-10,14-21H,11-13H2,1-6H3;1H/q+1;/p-1
Clé InChI
BPSIJFMUSNMMAL-UHFFFAOYSA-M
Catégories apparentées
Caractéristiques et avantages
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Déjà en possession de ce produit ?
Les clients ont également consulté
Articles
Graphene is the building block for carbon nanomaterials with different dimensionalities.
Graphene is the building block for carbon nanomaterials with different dimensionalities.
Graphene is the building block for carbon nanomaterials with different dimensionalities.
Graphene is the building block for carbon nanomaterials with different dimensionalities.