Laissez-nous vous aiderextent of labeling
≥1.18 mmol/g loading
Quality Segment
surface area
500 m2/g
particle size
200-400 mesh
pore size
60 Å pore size
storage temp.
2-8°C
Mot-clé
Warning
Codes de danger
Mentions de précaution
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Classe de stockage
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
EPI (équipement de protection individuelle)