Principaux documents
536970
Sigma-Aldrich
PAMAM dendrimer solution
50% C₁₂, generation 4, ethylenediamine core, 10 wt. % in methanol
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C1390H2784N250O188
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
26010.54
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12162002
Nomenclature NACRES :
NA.23
Nom du produit
PAMAM-50% C12 dendrimer, ethylenediamine core, generation 4 solution, 10 wt. % in methanol
Description
50% amino and 50% [N-(2-hydroxydodecyl)] surface groups
Forme
solution
Poids mol.
generation 4
Caractéristiques
core type ethylenediamine core (2-carbon core)
Concentration
10 wt. % in methanol
Nb de groupes de surface
64
Indice de réfraction
n20/D 1.345
Densité
0.8 g/mL at 25 °C
Température de stockage
2-8°C
Forme physique
Contains ca. 32 primary amino surface groups and 32 (FlN-(2-hydroxydodecyl) surface groups
Informations légales
Manufactured by Dendritech®, Inc.
Dendritech is a registered trademark of Dendritech, Inc.
Pictogrammes
FlameSkull and crossbonesHealth hazard
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Organes cibles
Eyes
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
51.8 °F
Point d'éclair (°C)
11 °C