Key Documents
533564
Sigma-Aldrich
5-Ethoxycarbonyl-2-fufurylzinc chloride solution
0.5 M in THF
Synonyme(s) :
[[5-(Ethoxycarbonyl)-2-furanyl]methyl]zinc chloride
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C8H9ClO3Zn
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
254.00
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Concentration
0.5 M in THF
Point d'ébullition
65 °C
Densité
0.952 g/mL at 25 °C
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
CCOC(=O)c1ccc(C[Zn]Cl)o1
InChI
1S/C8H9O3.ClH.Zn/c1-3-10-8(9)7-5-4-6(2)11-7;;/h4-5H,2-3H2,1H3;1H;/q;;+1/p-1
Clé InChI
PJHDOQKNORSQBF-UHFFFAOYSA-M
Catégories apparentées
Informations légales
Product of Rieke® metals, Inc. ®Registered trademark of Rieke Metals, Inc.
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Risques supp
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
1.0 °F - closed cup - Solvent
Point d'éclair (°C)
-17.2 °C - closed cup - Solvent