529567
Cadmium perchlorate hydrate
99.999% trace metals basis
About This Item
Produits recommandés
Qualité
for analytical purposes
Essai
99.999% trace metals basis
Forme
crystals and lumps
Composition
Degree of hydration, ~6
Pertinence de la réaction
reagent type: catalyst
core: cadmium
reagent type: oxidant
Impuretés
≤15.0 ppm Trace Metal Analysis
Chaîne SMILES
O.[Cd++].[O-]Cl(=O)(=O)=O.[O-]Cl(=O)(=O)=O
InChI
1S/Cd.2ClHO4.H2O/c;2*2-1(3,4)5;/h;2*(H,2,3,4,5);1H2/q+2;;;/p-2
Clé InChI
SGAGEPDIZCCCPW-UHFFFAOYSA-L
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Ox. Sol. 2
Code de la classe de stockage
5.1A - Strongly oxidizing hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable