523054
4-Bromo-2-methylanisole
98%
Synonyme(s) :
5-Bromo-2-methoxytoluene
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Pureté
98%
Forme
solid
Pf
66-69 °C (lit.)
Chaîne SMILES
COc1ccc(Br)cc1C
InChI
1S/C8H9BrO/c1-6-5-7(9)3-4-8(6)10-2/h3-5H,1-2H3
Clé InChI
UDLRGQOHGYWLCS-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable