Merck
511382
1-Boc-hexahydro-1,4-diazepine
98%
Synonyme(s) :
1-Boc-homopiperazine, tert-Butyl homopiperazine-1-carboxylate
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
A propos de cet article
Formule empirique (notation de Hill) :
C10H20N2O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
200.28
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
7581789
Assay:
98%
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
Quality Segment
assay
98%
refractive index
n20/D 1.471 (lit.)
bp
95-110 °C/0.5 mmHg (lit.)
density
1.016 g/mL at 20 °C (lit.)
SMILES string
CC(C)(C)OC(=O)N1CCCNCC1
InChI
1S/C10H20N2O2/c1-10(2,3)14-9(13)12-7-4-5-11-6-8-12/h11H,4-8H2,1-3H3
InChI key
WDPWEXWMQDRXAL-UHFFFAOYSA-N
General description
1-Boc-hexahydro-1,4-diazepine is an N-boc protected homopiperazine. Its enthalpy of vaporization at boiling point (558.15K) is 49.498kjoule/mol.
Application
Used in synthesis of potent anticoagulant.
Pictogrammes
Exclamation mark
Mot-clé
Warning
Codes de danger
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Classe de stockage
10 - Combustible liquids
Que se passe-t-il ?
WGK 3
Point d'éclair (°F)
230.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
110 °C - closed cup
EPI (équipement de protection individuelle)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter