510696
Niobium(V) chloride
anhydrous, powder, 99.995% trace metals basis
Synonyme(s) :
Niobium pentachloride
About This Item
Produits recommandés
Qualité
anhydrous
Essai
99.995% trace metals basis
Forme
powder
Impuretés
≤55.0 ppm Trace Metal Analysis
pb
254 °C (lit.)
Pf
204.7 °C (lit.)
Densité
2.75 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
Cl[Nb](Cl)(Cl)(Cl)Cl
InChI
1S/5ClH.Nb/h5*1H;/q;;;;;+5/p-5
Clé InChI
YHBDIEWMOMLKOO-UHFFFAOYSA-I
Catégories apparentées
Application
À utiliser avec
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Risques supp
Code de la classe de stockage
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Les clients ont également consulté
Articles
The prevailing strategies for heat and electric-power production that rely on fossil and fission fuels are having a negative impact on the environment and on our living conditions.