50170
Gly-Asp
≥99.0%
Synonyme(s) :
Glycyl-L-aspartic acid
About This Item
Produits recommandés
Pureté
≥99.0%
Activité optique
[α]20/D +12.0±2°, c = 5% in H2O
Capacité de réaction
reaction type: solution phase peptide synthesis
Pf
195-210 °C (dec.)
Application(s)
peptide synthesis
Chaîne SMILES
NCC(=O)N[C@@H](CC(O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C6H10N2O5/c7-2-4(9)8-3(6(12)13)1-5(10)11/h3H,1-2,7H2,(H,8,9)(H,10,11)(H,12,13)/t3-/m0/s1
Clé InChI
SCCPDJAQCXWPTF-VKHMYHEASA-N
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable